Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinA1 / A1AT Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SerpinA1 / A1AT, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_071964.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24648 |
Nombre | SerpinA1 / A1AT Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16004940
|
enQuireBio™
QP6666-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16044940
|
enQuireBio™
QP6666-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16014940
|
enQuireBio™
QP6666-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16034940
|
enQuireBio™
QP6666-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054940
|
enQuireBio™
QP6666-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16024940
|
enQuireBio™
QP6666-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_071964.2 | |
SerpinA1 / A1AT Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24648 | |
Research Use Only | |
Serpina1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EDAQETDTSQ QDQSPTYRKI SSNLADFAFS LYRELVHQSN TSNIFFSPMS ITTAFAMLSL GSKGDTRKQI LEGLEFNLTQ IPEADIHKAF HHLLQTLNRP DSELQLNTGN GLFVNKNLKL VEKFLEEVKN NYHSEAFSVN FADSEEAKKV INDYVEKGTQ GKIVDLMKQL DEDTVFALVN YIFFKGKWKR PFNPEHTRDA DFHVDKSTTV KVPMMNRLGM FDMHYCSTLS SWVLMMDYLG NATAIFLLPD DGKMQHLEQT LTKDLISRFL LNRQTRSAIL YFPKLSISGT YNLKTLLSSL GITRVFNNDA DLSGITEDAP LKLSQAVHKA VLTLDERGTE AAGATVVEAV PMSLPPQVKF DHPFIFMIVE SETQSPLFVG KVIDPTR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |