Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SDF 1b Protein
A cDNA sequence encoding the SDF 1b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 24772 |
---|---|
Nombre | SDF 1b Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Cxcl12 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955398
|
enQuireBio™
QP10863-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935398
|
enQuireBio™
QP10863-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945398
|
enQuireBio™
QP10863-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
24772 | |
Research Use Only | |
Cxcl12 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KPVSLSYRCP CRFFESHVAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKSNNRQVC IDPKLKWIQE YLDKALNKRL KM | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
SDF 1b Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The specific activity as determined by its ability to chemoattract human peripheral blood monocytes at 100-150ng/ml corresponding to a Specific Activity of 6,667-10,000IU/mg. | |
Rat | |
Untagged | |
The Rat SDF1B protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing 20mM Phsophate buffer pH 7.4 and 0.15M NaCl. |