missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat S100G Protein
A cDNA sequence encoding the S100G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3330.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 24249 |
---|---|
Nombre | S100G Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | S100g |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943469
|
enQuireBio™
QP13406-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15953469
|
enQuireBio™
QP13406-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933469
|
enQuireBio™
QP13406-100UG |
100 μg |
3330.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
24249 | |
Research Use Only | |
S100g | |
Rat | |
His | |
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing 100mM Phosphate buffer, pH 7.3. |
S100G Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSAKKSPEEM KSIFQKYAAK EGDPNQLSKE ELKLLIQSEF PSLLKASSTL DNLFKELDKN GDGEVSYEEF EVFFKKLSQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |