Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat S100A9 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) S100A9, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_446039.1
ID de gen (Entrez) 94195
Nombre S100A9 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16024770
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6644-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16044770
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6644-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16034770
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6644-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16054770
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6644-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16064770
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6644-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16074770
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6644-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_446039.1
S100A9 Protein
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
94195
Research Use Only
S100A9
Recombinant Protein
E. coli
AAKTGSQLER SISTIINVFH QYSRKYGHPD TLNKAEFKEM VNKDLPNFLK REKRNENLLR DIMEDLDTNQ DNQLSFEECM MLMGKLIFAC HEKLHENNPR GHDHSHGKGC GK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.