Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat S100A9 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) S100A9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6644-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054770
  • 985.00€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_446039.1
S100A9 Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
94195
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
S100A9
Recombinant Protein
E. coli
AAKTGSQLER SISTIINVFH QYSRKYGHPD TLNKAEFKEM VNKDLPNFLK REKRNENLLR DIMEDLDTNQ DNQLSFEECM MLMGKLIFAC HEKLHENNPR GHDHSHGKGC GK