Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat S100A8 / CAGA Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) S100A8 / CAGA, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_446274.2
ID de gen (Entrez) 116547
Nombre S100A8 / CAGA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16004760
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6642-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16044760
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6642-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16014760
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6642-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16034760
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6642-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16054760
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6642-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16024760
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6642-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_446274.2
S100A8 / CAGA Protein
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
116547
Research Use Only
S100A8
Recombinant Protein
Yeast
ATELEKALSN VIEVYHNYSG IKGNHHALYR DDFRKMVTTE CPQFVQNKNT ESLFKELDVN SDNAINFEEF LVLVIRVGVA AHKDSHKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.