Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Retinoblastoma-associated Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Retinoblastoma-associated protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8836-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056741
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_058741.1
Retinoblastoma-associated Protein
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
24708
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Rb1
Recombinant Protein
E. coli
KDLPHAAQET FKRVLIREEE FDSIIVFYNS VFMQRLKTNI LQYASTRPPT LSPIPHIPRS PYKFSSSPLR IPGGNIYISP LKSPYKISEG LPTPTKMTPR SRILVSIGES FGTSEKFQKI NQMVCNSDRV LKRSAEGGNP PKPLKKLRFD IEGSDEADGS KHLPAESKFQ QKLAEMTSTR TRMQKQKLND SMEISNKEE
Videos
Documents