missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat Regucalcin Protein

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Regucalcin, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6601-ye-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16054470

  • 985.00€ / 200 microgramos


Fecha estimada de envío
26-02-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

NP_113734.1
Regucalcin Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
25106
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Rgn
Recombinant Protein
Yeast
MSSIKIECVL RENYRCGESP VWEEASKCLL FVDIPSKTVC RWDSISNRVQ RVGVDAPVSS VALRQSGGYV ATIGTKFCAL NWEDQSVFIL AMVDEDKKNN RFNDGKVDPA GRYFAGTMAE ETAPAVLERH QGSLYSLFPD HSVKKYFDQV DISNGLDWSL DHKIFYYIDS LSYTVDAFDY DLPTGQISNR RTVYKMEKDE QIPDGMCIDV EGKLWVACYN GGRVIRLDPE TGKRLQTVKL PVDKTTSCCF GGKDYSEMYV TCARDGMSAE GLLRQPDAGN IFKITGLGVK GIAPYSYAG
Videos
Documentos