Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Regucalcin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Regucalcin, was expressed in the hosts and tags indicated.
276.00€ - 2826.00€
Especificaciones
Nombre Regucalcin Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Rat
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16024470 Ver documentos enQuireBio™
QP6601-YE-100UG
100 μg 645.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
16034470 Ver documentos enQuireBio™
QP6601-YE-10UG
10 μg 276.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
16044470 Ver documentos enQuireBio™
QP6601-YE-1MG
1 mg 2826.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
16054470 Ver documentos enQuireBio™
QP6601-YE-200UG
200 μg 1049.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
16064470 Ver documentos enQuireBio™
QP6601-YE-500UG
500 μg 1776.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
16074470 Ver documentos enQuireBio™
QP6601-YE-50UG
50 μg 368.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Regucalcin Protein
His
Rat
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_113734.1
Recombinant Protein
Yeast
MSSIKIECVL RENYRCGESP VWEEASKCLL FVDIPSKTVC RWDSISNRVQ RVGVDAPVSS VALRQSGGYV ATIGTKFCAL NWEDQSVFIL AMVDEDKKNN RFNDGKVDPA GRYFAGTMAE ETAPAVLERH QGSLYSLFPD HSVKKYFDQV DISNGLDWSL DHKIFYYIDS LSYTVDAFDY DLPTGQISNR RTVYKMEKDE QIPDGMCIDV EGKLWVACYN GGRVIRLDPE TGKRLQTVKL PVDKTTSCCF GGKDYSEMYV TCARDGMSAE GLLRQPDAGN IFKITGLGVK GIAPYSYAG
25106
Rgn