Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Regucalcin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Regucalcin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6601-ye-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16024470
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_113734.1
Regucalcin Protein
Research Use Only
Rgn
Recombinant Protein
Yeast
MSSIKIECVL RENYRCGESP VWEEASKCLL FVDIPSKTVC RWDSISNRVQ RVGVDAPVSS VALRQSGGYV ATIGTKFCAL NWEDQSVFIL AMVDEDKKNN RFNDGKVDPA GRYFAGTMAE ETAPAVLERH QGSLYSLFPD HSVKKYFDQV DISNGLDWSL DHKIFYYIDS LSYTVDAFDY DLPTGQISNR RTVYKMEKDE QIPDGMCIDV EGKLWVACYN GGRVIRLDPE TGKRLQTVKL PVDKTTSCCF GGKDYSEMYV TCARDGMSAE GLLRQPDAGN IFKITGLGVK GIAPYSYAG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25106
100 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol