Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Protein-lysine 6-oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Protein-lysine 6-oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6314-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_058757.1
Protein-lysine 6-oxidase Protein
Research Use Only
Lox
Recombinant Protein
E. coli
DDPYNPYKYS DDNPYYNYYD TYERPRSGSR HRPGYGTGYF QYGLPDLVPD PYYIQASTYV QKMSMYNLRC AAEENCLASS AYRADVRDYD HRVLLRFPQR VKNQGTSDFL PSRPRYSWEW HSCHQHYHSM DEFSHYDLLD ASTQRRVAEG HKASFCLEDT SCDYGYHRRF ACTAHTQGLS PGCYDTYAAD IDCQWIDITD VQPGNYILKV SVNPSYLVPE SDYSNNVVRC EIRYTGHHAY ASGCTISPY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24914
500 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol