missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Prolactin / PRL Protein
A DNA sequence encoding the Rat Prolactin / PRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 985.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036761.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24683 |
Nombre | Prolactin / PRL Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912918
|
enQuireBio™
QP10154-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15932918
|
enQuireBio™
QP10154-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15902918
|
enQuireBio™
QP10154-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15922918
|
enQuireBio™
QP10154-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_036761.1 | |
Prolactin / PRL Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LPVCSGGDCQ TPLPELFDRV VMLSHYIHTL YTDMFIEFDK QYVQDREFIA KAINDCPTSS LATPEDKEQA QKVPPEVLLN LILSLVHSWN DPLFQLITGL GGIHEAPDAI ISRAKEIEEQ NKRLLEGIEK IISQAYPEAK GNEIYLVWSQ LPSLQGVDEE SKDLAFYNNI RCLRRDSHKV DNYLKFLRCQ IVHKNNC | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
24683 | |
Research Use Only | |
PRL | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using rat Nb2-11 cells is less than 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 106 IU/mg. | |
Rat | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |