Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PRL R Protein
A cDNA sequence encoding the PRL R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5100.00€
Especificaciones
Nombre | PRL R Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Activity is determined by the dose-dependant inhibition of Prolactin-stimuled proliferation of Nb2 cells and by high affinity binding of oPLR and other lactogenic hormones. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915348
|
enQuireBio™
QP10845-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905348
|
enQuireBio™
QP10845-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995338
|
enQuireBio™
QP10845-1MG |
1 mg |
5100.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PRL R Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPSALAFVLL VLNISLLKGQ SPPGKPEIHK CRSPDKETFT CWWNPGTDGG LPTNYSLTYS KEGEKTTYEC PDYKTSGPNS CFFSKQYTSI WKIYIITVNA TNQMGSSSSD PLYVDVTYIV EPEPPRNLTL EVKQLKDKKT YLWVKWSPPT ITDVKTGWFT MEYEIRLKPE EAEEWEIHFT GHQTQFKVFD LYPGQKYLVQ TRCKPDHGYW SRWSQESSVE MPNDFTLKDT TVWIIVAILS AVICLIMVWA VALKGYSMMT CIFPPVPGPK IKGFDTHLLE KGKSEELLSA LGCQDFPPTS DCEDLLVEFL EVDDNEDERL MPSHSKEYPG QGVKPTHLDP DSDSGHGSYD SHSLLSEKCE EPQAYPPTLH IPEITEKPEN PEANIPPTVD PQSTNPNFHV DAPKSSTWPL LPGQHMPRSP YHSVADVCKL AGSPVNTLDS FLDKAEENVL KLSKALETGE EEVAEQKGAK SFPSDKQNTP WPLLQEKSPT VYVKPPDYVE IHKVNKDGVL SLFPKQRENN QTEKPGVPET SKEYAKVSGI TDNNILVLVP DSRAQNTALL EESAKKAPPS FEADQSEKDL ASFTATSSNR RLQLGRLDYL DPTCFMHSFH | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Activity is determined by the dose-dependant inhibition of Prolactin-stimuled proliferation of Nb2 cells and by high affinity binding of oPLR and other lactogenic hormones. | |
Rat | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3. |