Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Podocalyxin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Podocalyxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9939-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_620203.1
Podocalyxin Protein
Research Use Only
PODXL
Recombinant Protein
Yeast
QDNGNKTDTS DITSIDQNQD KPATNQPSNA TPKSSVQPPT PTSISTSSPD PKATQSSNSS VTTTSDSTTD RTSSSTSTVP TTSNSGQTVS SGGKSSDKIT TALPTTLGPV NASSQPTDLN TSTKLPSTPT TNSTASPHQP VSHSEGQHTT VQSSSASVSS SDNTTLLWIL TTSKPTGTSE GTQPIAISTP GITTPVSTPL QPTGSPGGTE SVPTTEEFTH STSSWTPVVS QGPSTPSSTW TSGSYKLKCD PAIKPHEELL ILNLTRDSFC KGSPPNERFL ELLCHSAKAS FKPAEDSCAL ELAPILDNMS -QAVAVKRIV IETKLSPKAV FELLKDKWDD LTEAGVIDIH LGKEGPPEVN EDRFS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
192181
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol