Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Podocalyxin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Podocalyxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9939-ye-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049051
  • 1705.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
27-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_620203.1
Podocalyxin Protein
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
192181
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PODXL
Recombinant Protein
Yeast
QDNGNKTDTS DITSIDQNQD KPATNQPSNA TPKSSVQPPT PTSISTSSPD PKATQSSNSS VTTTSDSTTD RTSSSTSTVP TTSNSGQTVS SGGKSSDKIT TALPTTLGPV NASSQPTDLN TSTKLPSTPT TNSTASPHQP VSHSEGQHTT VQSSSASVSS SDNTTLLWIL TTSKPTGTSE GTQPIAISTP GITTPVSTPL QPTGSPGGTE SVPTTEEFTH STSSWTPVVS QGPSTPSSTW TSGSYKLKCD PAIKPHEELL ILNLTRDSFC KGSPPNERFL ELLCHSAKAS FKPAEDSCAL ELAPILDNMS -QAVAVKRIV IETKLSPKAV FELLKDKWDD LTEAGVIDIH LGKEGPPEVN EDRFS