missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat Plasma kallikrein Protein

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Plasma kallikrein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6269-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16042070

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Plasma kallikrein Protein
Research Use Only
Klkb1
Recombinant Protein
E. coli
IVGGTNSSLG EWPWQVSLQV KLVSQNHMCG GSIIGRQWIL TAAHCFDGIP YPDVWRIYGG ILNLSEITNK TPFSSIKELI IHQKYKMSEG SYDIALIKLQ TPLNYTEFQK PICLPSKADT NTIYTNCWVT GWGYTKERGE TQNILQKATI PLVPNEECQK KYRDYVITKQ MICAGYKEGG IDACKGDSGG PLVCKHSGRW QLVGITSWGE GCARKEQPGV YTKVAEYIDW ILEKIQSSKE RALETSPA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales