Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PLA2G2A Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PLA2G2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7058-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057260
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_113786.3
PLA2G2A Protein
Research Use Only
Pla2g2a
Recombinant Protein
Yeast
SLLEFGQMIL FKTGKRADVS YGFYGCHCGV GGRGSPKDAT DWCCVTHDCC YNRLEKRGCG TKFLTYKFSY RGGQISCSTN QDSCRKQLCQ CDKAAAECFA RNKKSYSLKY QFYPNKFCKG KTPSC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29692
1 mg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol