Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PKLR / PKRL Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PKLR / PKRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_036756.3
ID de gen (Entrez) 24651
Nombre PKLR / PKRL Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16063740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6498-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16003750
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6498-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16073740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6498-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16093740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6498-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16013750
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6498-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16083740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6498-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_036756.3
PKLR / PKRL Protein
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
24651
Research Use Only
Pklr
Recombinant Protein
Yeast
MSVQENTLPQ QLWPWIFRSQ KDLAKSALSG APGGPAGYLR RASVAQLTQE LGTAFFQQQQ LPAAMADTFL EHLCLLDIDS QPVAARSTSI IATIGPASRS VDRLKEMIKA GMNIARLNFS HGSHEYHAES IANIREATES FATSPLSYRP VAIALDTKGP EIRTGVLQGG PESEVEIVKG SQVLVTVDPK FQTRGDAKTV WVDYHNITRV VAVGGRIYID DGLISLVVQK IGPEGLVTEV EHGGILGSRK GVNLPNTEVD LPGLSEQDLL DLRFGVQHNV DIIFASFVRK ASDVLAVRDA LGPEGQNIKI ISKIENHEGV KKFDEILEVS DGIMVARGDL GIEIPAEKVF LAQKMMIGRC NLAGKPVVCA TQMLESMITK ARPTRAETSD VANAVLDGAD CIMLSGETAK GSFPVEAVMM QHAIAREAEA AVYHRQLFEE LRRAAPLSRD PTEVTAIGAV EASFKCCAAA IIVLTKTGRS AQLLSQYRPR AAVIAVTRSA QAARQVHLSR GVFPLLYREP PEAIWADDVD RRVQFGIESG KLRGFLRVGD LVIVVTGWRP GSGYTNIMRV LSVS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.