Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Osteocalcin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Osteocalcin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5717-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917239
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_038200.1
Osteocalcin Protein
Research Use Only
Bglap
Recombinant Protein
E. coli
YLNNGLGAPA PYPDPLEPHR EVCELNPNCD ELADHIGFQD AYKRIYGTTV
Greater than 82.2% as determined by SDS-PAGE.
25295
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol