Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Osteocalcin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Osteocalcin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_038200.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 25295 |
Nombre | Osteocalcin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15987229
|
enQuireBio™
QP5717-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907239
|
enQuireBio™
QP5717-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997229
|
enQuireBio™
QP5717-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15917239
|
enQuireBio™
QP5717-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15927239
|
enQuireBio™
QP5717-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937239
|
enQuireBio™
QP5717-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_038200.1 | |
Osteocalcin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25295 | |
Research Use Only | |
Bglap | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YLNNGLGAPA PYPDPLEPHR EVCELNPNCD ELADHIGFQD AYKRIYGTTV | |
Greater than 82.2% as determined by SDS-PAGE. |