missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat OSM Protein

A cDNA sequence encoding the OSM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7090.00€

Especificaciones

Nombre OSM Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15925218
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10802-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15905218
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10802-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15915218
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10802-1MG
1 mg
7090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

OSM Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Rat
Untagged
OSM protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
KRGCSSSSPK LLSQLKSQAN ITGNTASLLE PYILHQNLNT LTLRAACTEH PVAFPSEDML RQLSKPDFLS TVHATLGRVW HQLGAFRQQF PKIQDFPELE RARQNIQGIR NNVYCMARLL HPPLEIPEPT QADSGTSRPT TTAPGIFQIK IDSCRFLWGY HRFMGSVGRV FEEWGDGSRR SR RHSPLWAW LKGDHRIRPS RSSQSAMLRS LVPR
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications