Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Muscarinic acetylcholine receptor M1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Muscarinic acetylcholine receptor M1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5831-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918089
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_542951.1
Muscarinic acetylcholine receptor M1 Protein
Research Use Only
Chrm1
Recombinant Protein
E. coli
RIYRETENRA RELAALQGSE TPGKGGGSSS SSERSQPGAE GSPESPPGRC CRCCRAPRLL QAYSWKEEEE EDEGSMESLT SSEGEEPGSE VVIKMPMVDS EAQAPTKQPP KSSPNTVKRP TKKGRDRGGK GQKPRGKEQL AKRKTFSLVK EKKAART
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25229
500 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol