missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat MMP7 Protein

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) MMP7, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6371-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16052820

  • 352.00€ / 50 microgramos


Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

NP_036996.1
MMP7 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
25335
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Mmp7
Recombinant Protein
E. coli
FSLMPNSPKW HSRTVTYRIV SYTTDLPRFL VDQIVKRALR MWSMQIPLNF KRVSWGTADI IIGFARGDHG DNFPFDGPGN TLGHAFAPGP GLGGDAHFDK DEYWTDGEDS GVNFLFVATH ELGHSLGLGH SSVPSSVMYP TYQGDHSEDF SLTKDDIAGI QKLYGKRNKL
Videos
Documentos