Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MMP-2 / CLG4A Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) MMP-2 / CLG4A Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6369-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052800
  • 985.00€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
19-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_112316.2
MMP-2 / CLG4A Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
81686
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Mmp2
Recombinant Protein
E. coli
YNFFPRKPKW DKNQITYRII GYTPDLDPET VDDAFARALK VWSDVTPLRF SRIHDGEADI MINFGRWEHG DGYPFDGKDG LLAHAFAPGT GVGGDSHFDD DELWTLGEGQ VVRVKYGNAD GEYCKFPFLF NGREYSSCTD TGRSDGFLWC STTYNFEKDG KYGFCPHEAL FTMGGNGDGQ PCKFPFRFQG TSYNSCTTEG RTDGYRWCGT TEDYDRDKKY GFCPETAMST VGGNSEGAPC VFPFTFLGNK YESCTSAGRS DGKVWCATTT NYDDDRKWGF CPDQGYSLFL VAAHEFGHAM GLEHSQDPGA LMAPIYTYTK NFRLSNDDIK GIQELYGPSP DADTDTGTGP TPTLGPVTPE ICKQDIVFDG IAQIRGEIFF FKDRFIWRTV TPRDKPTGPL LVATFWPELP EKIDAVYEAP QEEKAVFFAG NEYWVYSAST LERGYPKPLT SLGLPPDVQQ VDAAFNWSKN KKTYIFSGDK FWRYNEVKKK MDPGFPKLIA DSWNAIPDNL DAVVDLQGGG HSYFFKGAYY LKLENQSLKS VKFGSIKSDW LGC