Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Minpp1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Minpp1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_062136.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29688 |
Nombre | Minpp1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16062730
|
enQuireBio™
QP6360-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16082730
|
enQuireBio™
QP6360-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16072730
|
enQuireBio™
QP6360-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16092730
|
enQuireBio™
QP6360-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002740
|
enQuireBio™
QP6360-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16012740
|
enQuireBio™
QP6360-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_062136.1 | |
Minpp1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29688 | |
Research Use Only | |
Minpp1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SLPGRGDPVA SVLSPYFGTK TRYEDVNPWL LGDPVAPRRD PELLAGTCTP VQLVALIRHG TRYPTTKQIR KLRQLQGLLQ TRESVDGGSR VAAALDQWPL WYDDWMDGQL VEKGRQDMRQ LALRLAALFP DLFCRENYGR LRLITSSKHR CVDSSAAFLQ GLWQHYHPGL PPPDVSDMEC DPPRVNDKLM RFFDHCEKFL TEVERNATAL YHVEAFKTGP EMQTVLKKVA ATLQVPVNNL NADLIQVAFF TCSFDLAIQG VHSPWCDVFD VDDAKVLEYL NDLKQYWKRS YGYAINSRSS CNLFQDIFLH LDKAVEQKQR SQPVSSSVIL QFGHAETLLP LLSLMGYFKD KEPLTAYNFE EQVHREFRSG HIVPYASNLI FVLYHCEDAQ TPQEKFQIQM LLNEKVLPLA HSQKTVALYE DLKNHYQDIL QSCQTSKECN LPKVNITSDE L | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |