Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat LIF Protein
A cDNA sequence encoding the LIF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 60584 |
---|---|
Nombre | LIF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Lif |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935118
|
enQuireBio™
QP10771-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915118
|
enQuireBio™
QP10771-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925118
|
enQuireBio™
QP10771-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
60584 | |
Research Use Only | |
Lif | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SPLPITPVNA TCAIRHPCHG NLMNQIKSQL AQLNGSANAL FISYYTAQGE PFPNNVDKLC APNMTDFPPF HANGTEKTKL VELYRMVTYL GASLTNITWD QKNLNPTAVS LQIKLNATTD VMRGLLSSVL CRLCNKYHVG HVDVPCVPDN SSKEAFQRKK LGCQLLGTYK QVISVLAQAF | |
Greater than 96.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
LIF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The activity of rat LIF is determined by the ability to induce differentiation of M1 myeloid leukemic cells. The minimum detectable concentration of rat LIF in this assay is 0.5ng/mL. | |
Rat | |
Untagged | |
LIF Rat was lyophilized from 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |