Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Kynurenine 3-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Kynurenine 3-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_067604.1
ID de gen (Entrez) 59113
Nombre Kynurenine 3-monooxygenase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16032100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6272-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16052100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6272-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16042100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6272-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16062100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6272-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6272-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16082100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6272-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_067604.1
Kynurenine 3-monooxygenase Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
59113
Research Use Only
KMO
Recombinant Protein
E. coli
MASSDTEGKR VVVIGGGLVG ALNACFLAKR NFQVDVYEAR EDIRVANFMR GRSINLALSY RGRQALKAVG LEDQIVSKGV PMKARMIHSL SGKKSAIPYG NKSQYILSIS REKLNKDLLT AVESYPNAKV HFGHKLSKCC PEEGILTMLG PNKVPRDITC DLIVGCDGAY STVRAHLMKK PRFDYSQQYI PHGYMELTIP PKNGEYAMEP NCLHIWPRNA FMMIALPNMD KSFTCTLFMS FEEFEKLPTH SDVLDFFQKN FPDAIPLMGE QALMRDFFLL PAQPMISVKC SPFHLKSRCV LMGDAAHAIV PFFGQGMNAG FEDCLVFDEL MDKFNNDLSV CLPEFSRFRI PDDHAISDLS MYNYIEMRAH VNSRWFLFQR LLDK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.