Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Kynurenine 3-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Kynurenine 3-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6272-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_067604.1
Kynurenine 3-monooxygenase Protein
Research Use Only
KMO
Recombinant Protein
E. coli
MASSDTEGKR VVVIGGGLVG ALNACFLAKR NFQVDVYEAR EDIRVANFMR GRSINLALSY RGRQALKAVG LEDQIVSKGV PMKARMIHSL SGKKSAIPYG NKSQYILSIS REKLNKDLLT AVESYPNAKV HFGHKLSKCC PEEGILTMLG PNKVPRDITC DLIVGCDGAY STVRAHLMKK PRFDYSQQYI PHGYMELTIP PKNGEYAMEP NCLHIWPRNA FMMIALPNMD KSFTCTLFMS FEEFEKLPTH SDVLDFFQKN FPDAIPLMGE QALMRDFFLL PAQPMISVKC SPFHLKSRCV LMGDAAHAIV PFFGQGMNAG FEDCLVFDEL MDKFNNDLSV CLPEFSRFRI PDDHAISDLS MYNYIEMRAH VNSRWFLFQR LLDK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
59113
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol