missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat Kinesin-like protein KIF1C Protein

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Kinesin-like protein KIF1C, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6263-ec-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16092010

  • 770.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_665884.1
Kinesin-like protein KIF1C Protein
Research Use Only
Kif1c
Recombinant Protein
E. coli
MAGASVKVAV RVRPFNARET SQDAKCVVSM QGNTTSIINP KQSRMFLKAS FDYSYWSHTS VEDPQFASQQ QVYRDIGEEM LLHAFEGYNV CIFAYGQTGA GKSYTMMGRQ EPGQQGIVPQ LCEDLFSRVN VNQSAQLSYS VEVSYMEIYC ERVRDLLNPK SRGSLRVREH PILGPYVQDL SKLAVTSYAD IADLMDCGNK ARTVAATNMN ETSSRSHAVF TIVFTQRSHD QLTGLDSEKV SKISLVNLAG SERADSSGAR GMRLKEGANI NK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
113886
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales