missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat KGF 2 Protein
A cDNA sequence encoding the KGF 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | KGF 2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Rat |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925018
|
enQuireBio™
QP10736-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915018
|
enQuireBio™
QP10736-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905018
|
enQuireBio™
QP10736-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
KGF 2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4 containing 5% trehalose. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QALGQDMVSP EATNSSSSSS SSSSSSSFSS PSSAGRHVRS YNHLQGDVRW RKLFSFTKYF LKIEKNGKVS GTKKENCPYS ILEITSVEIG VVAVKAINSN YYLAMNKKGK LYGSKEFNND CKLKERIEEN GYNTYASFNW QHNGRQMYVA LNGKGAPRRG QKTRRKNTSA HFLPMVVHS | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |