Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 7 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 25647 |
---|---|
Nombre | IL 7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Il7 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914968
|
enQuireBio™
QP10720-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994958
|
enQuireBio™
QP10720-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904968
|
enQuireBio™
QP10720-1MG |
1 mg |
7090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
25647 | |
Research Use Only | |
Il7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DCHIKDKDGK AFGSVLMISI NQLDKMTGTD SDCPNNEPNF FKKHLCDDTK EAAFLNRAAR KLRQFLKMNI SEEFNDHLLR VSDGTQTLVN CTSKEEKTIK EQKKNDPCFL KRLLREIKTC WNKILKGSI | |
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE. |
IL 7 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine 2E8 cells is less than 0.2ng/ml, corresponding to a specific activity of >5,000,000IU/mg. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |