Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 5 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 24497 |
---|---|
Nombre | IL 5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Il5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954958
|
enQuireBio™
QP10718-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934958
|
enQuireBio™
QP10718-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944958
|
enQuireBio™
QP10718-1MG |
1 mg |
7090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
24497 | |
Research Use Only | |
Il5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRMLLCLNVL TLSCVWAIAM EIPMSTVVKE TLIQLSTHRA LLTSNETMRL PVPTHKNHQL CIGEIFQGLD ILKNQTVRGG TVEILFQNLS LIKKYIDGQK EKCGEERRKT RHFLDYLQEF LGVMSTEWAM EV | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 5 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 range=0.3-1.0 ng/ml as determined by the dose-dependant stimulation of the proliferation of BCL-1 cells. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing no additives. |