missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat IL 33 Protein

A cDNA sequence encoding the IL 33 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12399-20ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15920299

  • 212.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

361749
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSIQGTSL LTESCALSTY NDQSVSFVLE NGCYVINVED CGKNQEKDKV LLRYYESSFP AQSGDGVDGK KLMVNMSPIK DTDIWLNAND KDYSVELQKG DVSPPDQAFF VLHKKSSDFV SFECKNLPGT YIGVKDNQLA LVEENDESCN NIMFKLSKM
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
IL 33 Protein
Research Use Only
Il33
Rat
His
IL 33 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales