missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 22 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 22 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 500836 |
---|---|
Nombre | IL 22 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Il22 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904918
|
enQuireBio™
QP10703-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15984908
|
enQuireBio™
QP10703-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994908
|
enQuireBio™
QP10703-1MG |
1 mg |
7090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
500836 | |
Research Use Only | |
Il22 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LPINSQCKLE AANFQQPYIV NRTFMLAKEA SLADNNTDVR LIGEELFRGV KAKDQCYLMK QVLNFTLEDV LLPQSDRFQP YMQEVVPFLT KLSIHLSPCH ISGDDQNIQK NVRQLKETVQ KLGESGEIKA IGELDLLFMS LRNACV | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 22 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The biological activity is measured by its ability to induce IL-10 secretion in COLO 205 (human colon carcinoma cells). The expected ED50 for this effect is 0.15-0.75ng/ml. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |