Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 13 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 116553
Nombre IL 13 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen Il13
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15974668
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10692-EC-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15954668
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10692-EC-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15964668
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10692-EC-1MG
1 mg
7090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
116553
Research Use Only
Il13
Recombinant Protein
E. coli
VRRSTSPPVA LRELIEELSN ITQDQKTSLC NSSIVWSVDI TAGGFCAALE SLTNISSCNA IHRTQRILNG LCNQKASDVA SSPPDTKIEV AQFISKLLNY SKQLFRYGH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
IL 13 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
ED50 range = 40ng/ml, corresponding to a specific activity of > 25,000IU/mg as determined by the dose dependent proliferation of human TF-1 cells. Optimal concentration for individual application should be determined by a dose response assay.
Rat
Untagged
The protein (1 mg/ml) was lyophilized in PBS, pH 7.4.