missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat IL 13, Partial Protein

A cDNA sequence encoding the IL 13, Partial was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP14019-EC-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15915429

  • 212.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

116553
10 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
ED50 range = 2-6 ng/mL as determined by the dose dependent proliferation of human TF-1 cells. Optimal concentration for individual application should be determined by a dose response assay.
Rat
Untagged
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives.
IL 13, Partial Protein
Research Use Only
Il13
Recombinant Protein
E. coli
MALWVTAVLA LACLGGLATP GPVRRSTSPP VALRELIEEL SNITQDQKTS LCNSSMVWSV DLTAGGFCAA LESLTNISSC NAIHRTQRIL NGLCNQKASD VASSPPDTKI EVAQFISKLL NYSKQLFRYG H
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales