Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL-1 beta / IL1B Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Nombre | IL-1 beta / IL1B Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IL1B |
Actividad biológica | Rat IL-1 beta / IL1B induces D10S cell proliferation (typical ED50 is ? 25 ng/ml). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15946319
|
enQuireBio™
QP5516-2UG |
2 μg |
112.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926319
|
enQuireBio™
QP5516-10UG |
10 μg |
263.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916319
|
enQuireBio™
QP5516-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956319
|
enQuireBio™
QP5516-500UG |
500 μg |
4515.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936319
|
enQuireBio™
QP5516-1MG |
1 mg |
7420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
IL-1 beta / IL1B Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat IL-1 beta / IL1B induces D10S cell proliferation (typical ED50 is ? 25 ng/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
Research Use Only | |
IL1B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVPIRQLHCR LRDEQQKCLV LSDPCELKAL HLNGQNISQQ VVFSMSFVQG ETSNDKIPVA LGLKGLNLYL SCVMKDGTPT LQLESVDPKQ YPKKKMEKRF VFNKIEVKTK VEFESAQFPN WYISTSQAEH RPVFLGNSNG RDIVDFTMEP VSS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |