Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IFNG / Interferon Gamma Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5496-250ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916259
  • 437.00€ / 250 microgramos
Fecha estimada de envío
15-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_620235.1
IFNG / Interferon Gamma Protein
250 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MQGTLIESLE SLKNYFNSSS MDAMEGKSLL LDIWRNWQKD GNTKILESQI ISFYLRLFEV LKDNQAISNN ISVIESHLIT NFFSNSKAKK DAFMSIAKFE VNNPQIQHKA VNELIRVIHQ LSPESSLRKR KRSRC
25712
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IFNG
Rat
Untagged
10 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, pH 7.5
Videos