Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IFNG / Interferon Gamma Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) IFNG / Interferon Gamma Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8840-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056761
  • 600.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_620235.1
IFNG / Interferon Gamma Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
25712
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IFNG
Recombinant Protein
E. coli
QGTLIESLES LKNYFNSSSM DAMEGKSLLL DIWRNWQKDG NTKILESQII SFYLRLFEVL KDNQAISNNI SVIESHLITN FFSNSKAKKD AFMSIAKFEV NNPQIQHKAV NELIRVIHQL SPESSLRKRK RSRC