Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IFNG / Interferon Gamma Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) IFNG / Interferon Gamma Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_620235.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 25712 |
Nombre | IFNG / Interferon Gamma Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16066761
|
enQuireBio™
QP8840-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16006771
|
enQuireBio™
QP8840-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056761
|
enQuireBio™
QP8840-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086761
|
enQuireBio™
QP8840-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16096761
|
enQuireBio™
QP8840-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076761
|
enQuireBio™
QP8840-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_620235.1 | |
IFNG / Interferon Gamma Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25712 | |
Research Use Only | |
IFNG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QGTLIESLES LKNYFNSSSM DAMEGKSLLL DIWRNWQKDG NTKILESQII SFYLRLFEVL KDNQAISNNI SVIESHLITN FFSNSKAKKD AFMSIAKFEV NNPQIQHKAV NELIRVIHQL SPESSLRKRK RSRC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |