Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat HB-EGF Protein
A cDNA sequence encoding the HB-EGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2270.00€
Especificaciones
Nombre HB-EGF Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934568
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10663-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15954568
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10663-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15944568
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10663-1MG
1 mg
2270.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HB-EGF Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Rat
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 1xPBS pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
DLEGTDLDLF KVAFSSKPQA LATPGKEKNG KKKRKGKGLG KKRDPCLKKY KDYCIHGECR YLKELRIPSC HCLPGYHGQR CHGLTL
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.