Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Haptoglobin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Haptoglobin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8887-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046991
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036714.2
Haptoglobin Protein
Research Use Only
HP
Recombinant Protein
E. coli
VELGNDATDI EDDSCPKPPE IANGYVEHLV RYRCRQFYKL QTEGDGIYTL NSEKQWVNPA AGDKLPKCEA VCGKPKHPVD QVQRIIGGSM DAKGSFPWQA KMISRHGLTT GATLISDQWL LTTAQNLFLN HSENATAKDI APTLTLYVGK NQLVEIEKVV LHPERSVVDI GLIKLKQKVL VTEKVMPICL PSKDYVAPGR MGYVSGWGRN VNFRFTERLK YVMLPVADQE KCELHYEKST VPEKKGAVSP VGVQPILNKH TFCAGLTKYE EDTCYGDAGS AFAVHDTEED TWYAAGILSF DKSCAVAEYG VYVRATDLKD WVQETMAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24464
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol