Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GLP-1R / GLP1R Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) GLP-1R / GLP1R, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9155-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057731
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_036860.1
GLP-1R / GLP1R Protein
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
25051
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Glp1r
Recombinant Protein
Yeast
GPRPQGATVS LSETVQKWRE YRHQCQRFLT EAPLLATGLF CNRTFDDYAC WPDGPPGSFV NVSCPWYLPW ASSVLQGHVY RFCTAEGIWL HKDNSSLPWR DLSECEESKQ GERN