Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
402.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre GH Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15918948
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11964-100UG
100 μg
402.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15938948
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11964-200UG
200 μg
530.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15928948
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11964-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
GH Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rat
Untagged
The protein (1 mg/ml) was lyophilized after extensive dialyses against 5mM phosphate buffer, 5 mg mannitol and 1 mg glycine.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAADSQTPWL LTFSLLCLLW PQEAGAFPAM PLSSLFANAV LRAQHLHQLA ADTYKEFERA YIPEGQRYSI QNAQAAFCFS ETIPAPTGKE EAQQRTDMEL LRFSLLLIQS WLGPVQFLSR IFTNSLMFGT SDRVYEKLKD LEEGIQALMQ ELEDGSPRIG QILKQTYDKF DANMRSDDAL LKNYGLLSCF KKDLHKAETY LRVMKCRRFA ESSCAF
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.