Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GCSF Protein
A cDNA sequence encoding the GCSF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
Nombre GCSF Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The ED50 determined by a cell proliferation assay using murine NFS-60 cells is less than 0.05ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0M 107 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15984448
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10625-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15964448
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10625-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15974448
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10625-1MG
1 mg
7090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
GCSF Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
KKIPLLTVSS LPPSLPLPRS FLLKSLEQVR KIQARNTELL EQLCATYKLC HPEELVLFGH SLGIPKASLS SCSSQALQQT KCLSQLHSGL FLYQGLLQAL AGISSELAPT LDMLHLDVDN FATTIWQQME SLGVAPTVQP TQSTMPIFTS AFQRRAGGVL VTSYLQSFLE TAHHALHHLP RPAQKHFPES LFISI
Greater than 97.0% as determined by:(a)Analysis by RP-HPLC. (b)Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The ED50 determined by a cell proliferation assay using murine NFS-60 cells is less than 0.05ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0M 107 IU/mg.
Rat
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in 5mM Sodium Citrate, pH 4.0.