Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Fibroblast growth factor 23 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Fibroblast growth factor 23, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6045-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15989569
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_570110.1
Fibroblast growth factor 23 Protein
Research Use Only
Fgf23
Recombinant Protein
E. coli
YSDTSPLLGS NWGSLTHLYT ATARNSYHLQ IHRDGHVDGT PHQTIYSALM ITSEDAGSVV IIGAMTRRFL CMDLRGNIFG SYHFSPENCR FRQWTLENGY DVYLSPKHHY LVSLGRSKRI FQPGTNPPPF SQFLARRNEV PLLHFYTARP RRHTRSAEDP PERDPLNVLK PRPRATPIPV SCSRELPSAE EGGPAASDPL GVLRRGRGDA RRGAGGTDRC RPFPRFV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
170583
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol