Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FGF9 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5514-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916309
  • 553.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_037084.1
FGF9 Protein
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Rat FGF9 induces THP-1 chemotaxis (significanty different from control at Rat FGF9 concentrations greater than 5 ng/ml).
Rat
Untagged
10 mM sodium phosphate, 75 mM ammonium sulfate, pH 7.5
25444
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FGF9
Recombinant Protein
E. coli
MPLGEVGSYF GVQDAVPFGN VPVLPVDSPV LLSDHLGQSE AGGLPRGPAV TDLDHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT IQGTRKDHSR FGILEFISIA VGLVSIRGVD SGLYLGMNEK GELYGSEKLT QECVFREQFE ENWYNTYSSN LYKHVDTGRR YYVALNKDGT PREGTRTKRH QKFTHFLPRP VDPDKVPELY KDILSQS
Videos