Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FGF 1 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2055.00€
Especificaciones
Nombre FGF 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The ED50 as determined by the dose-dependent proliferation of mouse BALB/c 3T3 cells, is less than 0.2ng/ml corresponding to a Specific Activity of 5x106IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15964358
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10596-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15984358
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10596-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15974358
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10596-1MG
1 mg
2055.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
FGF 1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MFNLPLGNYK KPKLLYCSNG GHFLRILPDG TVDGTRDRSD QHIQLQLSAE SAGEVYIKGT ETGQYLAMDT EGLLYGSQTP NEECLFLERL EENHYNTYTS KKHAEKNWFV GLKKNGSCKR GPRTHYGQKA ILFLPLPVSS D
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
The ED50 as determined by the dose-dependent proliferation of mouse BALB/c 3T3 cells, is less than 0.2ng/ml corresponding to a Specific Activity of 5x106IU/mg.
Rat
Untagged
Lyophilized at a concentration of 1 mg/ml in 5mM Na2PO4, pH 7.5 and 50mM NaCl.