Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FABP3 / H-FABP Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) FABP3 / H-FABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_077076.1
ID de gen (Entrez) 79131
Nombre FABP3 / H-FABP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15929369
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6013-MA-20UG
20 μg
605.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15919369
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6013-MA-100UG
100 μg
1690.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15939369
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6013-MA-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_077076.1
FABP3 / H-FABP Protein
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
79131
Research Use Only
Fabp3
Recombinant Protein
Mammal
ADAFVGTWKL VDSKNFDDYM KSLGVGFATR QVASMTKPTT IIEKNGDTIT IKTHSTFKNT EISFQLGVEF DEVTADDRKV KSVVTLDGGK LVHVQKWDGQ ETTLTRELSD GKLILTLTHG NVVSTRTYEK EA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.