Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FABP3 / H-FABP Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) FABP3 / H-FABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_077076.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 79131 |
Nombre | FABP3 / H-FABP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15959359
|
enQuireBio™
QP6013-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15979359
|
enQuireBio™
QP6013-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15969359
|
enQuireBio™
QP6013-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15989359
|
enQuireBio™
QP6013-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15999359
|
enQuireBio™
QP6013-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15909369
|
enQuireBio™
QP6013-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_077076.1 | |
FABP3 / H-FABP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79131 | |
Research Use Only | |
Fabp3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ADAFVGTWKL VDSKNFDDYM KSLGVGFATR QVASMTKPTT IIEKNGDTIT IKTHSTFKNT EISFQLGVEF DEVTADDRKV KSVVTLDGGK LVHVQKWDGQ ETTLTRELSD GKLILTLTHG NVVSTRTYEK EA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |